Descripción
- Efecto antideslizante.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | BRILLA EN THE PIE ANTIDESLIZANTE OSCURO. IZQUIERDA |
| Descripción | Huella antideslizante que brilla en la oscuridad - Pie izquierda |
| Para utilizar con (aplicación) | Use junto con el pie derecho para crear una ruta visual |
| Altura (imperial) | 8,27 in |
| Altura (métrico) | 210 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40 °F a +230 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +110 °C |
| Grosor | 0,60 mm |
| Anchura (imperial) | 3,35 in |
| Mostrar más |