Learn More
Brady™ Puntos de vinilo antideslizantes que brillan en la oscuridad para marcar el suelo
Tienda Brady ProductosDescripción
- Cree una ruta visual para facilitar una salida rápida durante cortes de energía y situaciones de emergencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Puntos de señalización antideslizantes que brillan en la oscuridad |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,97 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cree una ruta visual |
| Cantidad de embalaje | 10 paquete |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40 °F a +230 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +110 °C |
| Color | Fotoluminiscente |
| Material | Aluminio |