Learn More
Safety First Aid Cartel de lavado de ojos de vinilo
Código de producto. 31759386
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
31759386 200 x 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 31759386 Proveedor Safety First Aid N.º de proveedor E435
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Guía rápidamente al personal a las estaciones de lavado ocular de emergencia con este cartel de 200 x 300 mm para lavados oculares de emergencia.
  • Este cartel estándar presenta un pictograma blanco de lavado de ojos sobre un fondo verde vivo, diseñado para un reconocimiento inmediato y universal, una ayuda crucial durante salpicaduras químicas o lesiones oculares.
  • Cumple con las normativas británicas de señalización de Salud y Seguridad, incluyendo las directrices sobre la señalización de tratamiento de emergencia.
  • Opciones de materiales:
    • Vinilo autoadhesivo: Perfecto para uso en interiores, se despega y aplica en paredes limpias, cristales, puertas o armarios, sin necesidad de herramientas ni tornillos.
  • Ventajas clave:
    • Acelera la respuesta: la señalización clara acelera la identificación de las estaciones de seguridad para el lavado de ojos.
    • Instalación flexible: el material vinílico facilita la instalación.
    • Cumplimiento normativo - cumple ISO con las normas de señalización de seguridad 7010 y las recomendaciones HSE.
    • Claridad duradera: tintas duraderas y un diseño de alto contraste aseguran una visibilidad a largo plazo.
  • Ideal para:
    • Laboratorios, talleres, plantas de fabricación, escuelas, residencias de ancianos, centros sanitarios, cualquier espacio donde exista riesgo de exposición a productos químicos y el acceso a los lavados oculares deben estar claramente señalizados.
Especificaciones
Material Plástico
Tipo de montaje Autoadhesivo
Forma Cuadrado
Idiomas Español
Dimensiones (L x An) 200 x 300 mm
Tipo de producto Señales de primeros auxilios
Color Verde