Learn More
Chemsplash Versa Guantes desechables de vinilo sin polvo, estilo 4050
Código de producto. 30058214
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058214 XL paquete de 2000
30058185 Pequeño paquete de 2000
30058409 Medio paquete de 2000
30058362 Grande paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30058214 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 4050.300.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.02€
    98.53€ / paquete de 2000
    Ahorro 16.49€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Guantes de vinilo de un solo uso, resistentes y duraderos, para utilizar en la industria médica, alimentaria o de limpieza. Empaquetado en caja de 200.
  • Grado médico
  • Aprobado para contacto con alimentos
  • Ambidiestro
  • Puño enrollado y sin látex
  • Libre de PFAS
  • Compatible con pantalla táctil
  • Grosor: 3,1 mil, Peso: 4,5 g
  • NCA: 1,5
  • Aprobado por CE y UKCA
  • Caja de 200 unidades
  • Apto para un solo uso en la industria médica, alimentaria o de limpieza.
  • El material de vinilo es fuerte y duradero.
  • Ideal para áreas de trabajo homologadas por BRC y la industria farmacéutica.
  • El producto no contiene PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH ni ningún material en conflicto.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CAT III, EN ISO: 374-4:2019, EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO: 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 3,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.078 mm
Latex Free Sí
Material Vinilo
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.078 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes desechables de vinilo
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,1 mil
Grosor (métrico) 0.078 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado