Learn More
Decanoato de vinilo, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492220 25 g 25 g
11482220 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29081.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4704-31-8 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
It is employed as a intermediates for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol. No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4704-31-8
Fórmula molecular C12H22O2
Peso molecular (g/mol) 198.306
Número MDL MFCD00027349
Clave InChI CMDXMIHZUJPRHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl decanoate, decanoic acid, vinyl ester, vinyl n-decanoate, unii-ff00i399li, decanoic acid, ethenyl ester, n-capric acid vinyl ester, decanoic acid vinyl, acmc-1aqz4, decanoic acid vinyl ester, capric acid vinyl ester = vinyl decenoate
PubChem CID 62140
Nombre IUPAC decanoato de etenilo
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyl decanoate
Nombre de nota stabilized
Densidad 0.886
Punto de ebullición 119°C to 120°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)8CO2CH=CH2
Índice de refracción 1.435
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.3
Porcentaje de pureza 95%