Learn More
Bromuro de vinilo-d3 (gas), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vinyl-D3 Bromide |
| CAS | 4666-78-8 |
| Fórmula molecular | C2 2H3 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2 D |
| SMILES | [2 H]C(=C([2 H])Br)[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,2,2-trideuterioeteno |
| Peso molecular (g/mol) | 109.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.9606 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |