Learn More
Brady™ Cinta de vinilo continua
Código de producto. 12890540 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
30 m
6,4 m
Anchura (métrico):
12,70 mm
29 mm
57 mm
101 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12890540 Blanco 6,4 m 101 mm cada uno
13274219 Azul 30 m 12,70 mm cada uno
13284219 Azul 30 m 29 mm cada uno
13204229 Azul 30 m 57 mm cada uno
13294219 Verde 30 m 12,70 mm cada uno
13214229 Verde 30 m 29 mm cada uno
13264229 Verde 30 m 57 mm cada uno
15236076 Verde 30 m 101 mm cada uno
13224229 Naranja 30 m 101 mm cada uno
13244229 Rojo 30 m 12,70 mm cada uno
13234229 Rojo 30 m 29 mm cada uno
13254229 Rojo 30 m 57 mm cada uno
15266076 Rojo 30 m 101 mm cada uno
13274229 Blanco 30 m 12,70 mm cada uno
13284229 Blanco 30 m 29 mm cada uno
13294229 Blanco 30 m 57 mm cada uno
15226716 Amarillo 30 m 101 mm cada uno
13204239 Amarillo 30 m 12,70 mm cada uno
13214239 Amarillo 30 m 29 mm cada uno
13224239 Amarillo 30 m 57 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 12890540 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 120939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00€
    339.77€ / paquete de 1
    Ahorro 63.23€
    15% Descuento
En stock
La cinta continua de vinilo B-7569 es ideal para etiquetas de instalaciones interiores y exteriores, incluidas etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipos y etiquetas visuales para lugares de trabajo.
  • B-7569 es ideal para etiquetas de instalaciones interiores y exteriores, incluidas etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipos y etiquetas visuales para lugares de trabajo.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción GlobalMark Cinta de vinilo para interiores y exteriores
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Continua
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, señalización de suelos, identificación de comunicación de peligros, señalización de tuberías y válvulas, identificación de seguridad, señalización de almacenes
Para utilizar con (equipo) GlobalMark Impresora
Incluye Etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
N.° por paquete 1 rollo/caja
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -4 °F a +167 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +75 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,026 mm
Dimensiones (L x An) 30.48 m x 101.6 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 6,4 m
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 4 in
Alternate Part Number Cinta GM B-7569 Blanca 100mm x 30m