Learn More
Brady™ Cinta de vinilo continuo para impresoras portátiles
La cinta de vinilo continua para impresoras de etiquetas portátiles se puede reposicionar con un acabado satinado.
Marca: Brady™ 152247
37.96 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28009" para aplicar la oferta.
Descripción
Las etiquetas de vinilo reposicionables de la serie M21 para impresoras de etiquetas portátiles Brady™ M210 y M211 se suministran como una cinta continua, lista para su uso en la impresión de etiquetas.
- Adecuado para temperaturas bajas
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Reposicionable | |
| Brillo | |
| Vinilo | |
| Cartucho de cinta | |
| Etiquetado de componentes y equipos, identificación de instalaciones, marcado de suelos, marcado de tuberías y válvulas | |
| 1 | |
| De -40 °C a +82 °C | |
| 0,13 mm | |
| 21 ft | |
| 0,75 in | |
| M21-750-581-WT |
| 2011/65/EU y 2015/863 | |
| Negro sobre blanco | |
| Continua | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211 | |
| -40 °F a 180 °F | |
| 0,005 in | |
| 19.05 mm (W) | |
| 6,4 m | |
| 19 mm |