Learn More
Brady™ Cinta de vinilo continuo para impresoras portátiles
La cinta de vinilo continua para impresoras de etiquetas portátiles se puede reposicionar con un acabado satinado.
Marca:  Brady™ 152246
32.53 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28009" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17633215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.50€
    32.54€ / paquete de 1
    Ahorro 6.96€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Descripción
Las etiquetas de vinilo reposicionables de la serie M21 para impresoras de etiquetas portátiles Brady™ M210 y M211 se suministran como una cinta continua, lista para su uso en la impresión de etiquetas.
  • Adecuado para temperaturas bajas
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Reposicionable
Brillo
Vinilo
Cartucho de cinta
Etiquetado de componentes y equipos, identificación de instalaciones, marcado de suelos, marcado de tuberías y válvulas
1
De -40 °C a +82 °C
0,13 mm
21 ft
0,5 in
M21-500-581-WT
2011/65/EU y 2015/863
Negro sobre blanco
Continua
Transferencia térmica
No estéril
Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211
-40 °F a 180 °F
0,005 in
12.70 mm (W)
6,4 m
12,7 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Promo
Expires: 2026-12-31
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Promo Code: 28009
Ahorre en más de 3000 artículos imprescindibles para el laboratorio.
Applying Promo and Adding