Learn More
Brady™ Bloqueo de seguridad de acero de alta tracción recubierto de vinilo
Código de producto. 11706915 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11706915 Amarillo 1 paquete
1 options
Código de producto. 11706915 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    102.44€ / paquete de 1
    Ahorro 9.56€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Asegúrese de que toda la maquinaria permanece bloqueada hasta que todas las personas que trabajen en las reparaciones o en la inspección hayan terminado.
Cada persona pone un candado en el mosquetón, pero el mosquetón no se puede quitar hasta que todos los cierres hayan sido extraídos, evitando así accidentes.
Specifications
Tipo de producto Bloqueo de seguridad
Alternate Part Number 049252
Color Amarillo
Material Acero de alta tracción recubierto de vinilo
Descripción Bloqueo de seguridad
Dimensiones (L x An) 58,42 x 129,29 mm
Altura (métrico) 129,29 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 58,42 mm
Anchura de la argolla (métrico) 25,00 mm