Descripción
- Elija entre 15 libros diferentes con números, letras, símbolos especiales y colores NEMA.
- Cada libro viene con 10 páginas e incluye un marcador de terminal con cada marcador de cable.
- También están disponibles más de 250 paquetes de recarga diferentes (se venden por separado).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D1000, ASTM D 2979 |
| Descripción | Porta-Pack Libros de marcadores de cables |
| Tipo de adhesivo | Caucho reposicionable |
| Color | Negro sobre blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Marcadores de alambre y cable |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar texto | Enero-45 |
| Mostrar más |