Learn More
Brady™ Porta-Pack™ Libro de marcadores de cables
Código de producto. 12357213 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12357213 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12357213 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 031215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    38.93€ / paquete de 1
    Ahorro 7.07€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Tela de vinilo reposicionable B-500 Porta-Pack™ Los libros son una forma conveniente de garantizar que los marcadores de cables que necesita estén siempre a mano.
  • Elija entre 15 libros diferentes con números, letras, símbolos especiales y colores NEMA.
  • Cada libro viene con 10 páginas e incluye un marcador de terminal con cada marcador de cable.
  • También están disponibles más de 250 paquetes de recarga diferentes (se venden por separado).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D1000, ASTM D 2979
Descripción Porta-Pack Libros de marcadores de cables
Tipo de adhesivo Caucho reposicionable
Color Negro sobre blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Vinilo
Tipo de producto Marcadores de alambre y cable
Esterilidad No estéril
Mostrar texto 1-45, 46-90
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de cables y alambres
Incluye 5 marcadores de cada leyenda
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 etiqueta/paquete.
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0088 in
Grosor (métrico) 0.224 mm
Dimensiones (L x An) 39.7 x 5.5 mm
Longitud (imperial) 1,56 in
Anchura (imperial) 0,22 in
Anchura (métrico) 5.5 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 0,22 in
Altura (imperial) 1,56 in
Altura (métrico) 39.7 mm
Diámetro (métrico) 12 mm
Alternate Part Number PWM-PK-15