Learn More
Vinil(clorometil)dimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306776 5 g 5 g
11316776 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04056.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16709-86-7 | C5H11ClSi | 134.678 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16709-86-7
Fórmula molecular C5H11ClSi
Peso molecular (g/mol) 134.678
Número MDL MFCD00040860
Clave InChI SZZZMXFBEKWPBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl dimethylvinylsilane, silane, chloromethyl ethenyldimethyl, vinyl chloromethyl dimethylsilane, chloromethyl ethenyldimethylsilane, ccris 2448, chloromethyldimethylvinylsilane, silane, chloromethyl dimethylvinyl, chloromethyldimethylvinyl silane, chloromethyl dimethyl vinyl silane, chloromethyl ethenyl dimethylsilane
PubChem CID 85556
Nombre IUPAC clorometil-etenil-dimetilsilano
SMILES C[Si](C)(CCl)C=C
Especificaciones
Punto de ebullición 121°C to 122°C
Nombre del producto químico o material Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 2071374
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.68
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.443
Densidad 0.893