Learn More
Cloroacetato de vinilo, 99 %, estabilizado con 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377426 50 g 50 g
11367426 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09446.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2549-51-1 | C4H5ClO2 | 120.532 g/mol
Vinyl chloroacetate was used to study the effect of the electron-withdrawing groups on the ligand in a series of bis(acetylacetonate)cobalt(II) derivatives. It is used for the enzyme-catalyzed, regioselective acylation of carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroacetato de vinilo se utilizó para estudiar el efecto de los grupos de extracción de electrones sobre el ligando en una serie de derivados de bis(acetilacetonato)cobalto(II). Se utiliza para la acilación regioselectiva de carbohidratos catalizada con enzimas.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2549-51-1
Fórmula molecular C4H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 120.532
Número MDL MFCD00045275
Clave InChI XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl chloroacetate, acetic acid, chloro-, ethenyl ester, acetic acid, 2-chloro-, ethenyl ester, acetic acid, chloro-, vinyl ester, chloroacetic acid vinyl ester, vinyl chloroacetate polymer, vinyl monochloroacetate, chloroacetic acid vinyl, acetic acid, chloro-, vinyl ester, polymers, acmc-1clv7
PubChem CID 82156
Nombre IUPAC 2-cloroacetato de etenilo
SMILES C=COC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyl chloroacetate
Nombre de nota stabilized with 4-methoxyphenol
Densidad 1.19
Punto de ebullición 136°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4435
Cantidad 50 g
Número UN UN2589
Beilstein 1741679
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.54
Porcentaje de pureza 99%