Learn More
Cloruro de vinilo 2000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vinyl chloride |
| CAS | 75-01-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Vinyl chloride |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C2 H3 Cl |
| Concentración | 2000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ethene, chloro-, Ethylene, chloro- (8CI), Chloroethene, 1-Chloroethene, 1-Chloroethylene, Chloroethylene, F 1140, Monochloroethylene, VCM, Vinyl C monomer, Vinyl chloride, Vinyl chloride monomer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2 |
| SMILES | ClC=C |
| Mostrar más |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?