Learn More
Cloruro de vinilo 2000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313361 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313361 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17923000ME2000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyl chloride
CAS 75-01-4
Nombres de analitos o componentes Vinyl chloride
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C2 H3 Cl
Concentración 2000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethene, chloro-, Ethylene, chloro- (8CI), Chloroethene, 1-Chloroethene, 1-Chloroethylene, Chloroethylene, F 1140, Monochloroethylene, VCM, Vinyl C monomer, Vinyl chloride, Vinyl chloride monomer
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
SMILES ClC=C
Nombre IUPAC cloroeteno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 62.5
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.9923 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.