Learn More
Cloruro de vinilo 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324464 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324464 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011114ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyl chloride
CAS 75-01-4
Nombres de analitos o componentes Vinyl chloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C2 H3 Cl
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethene, chloro-, Ethylene, chloro- (8CI), Chloroethene, 1-Chloroethene, 1-Chloroethylene, Chloroethylene, F 1140, Monochloroethylene, VCM, Vinyl C monomer, Vinyl chloride, Vinyl chloride monomer
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
SMILES ClC=C
Nombre IUPAC cloroeteno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 62.5
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.9923 g/mol