Learn More
Carbamato de vinilo, carbamato de vinilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vinyl Carbamate |
| CAS | 15805-73-9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.032 |