Learn More
Butirato de vinilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vinyl Butyrate |
| CAS | 123-20-6 |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Vinyl Butanoate, Vinyl Butyrate, Vinyl n-Butyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(=O)OC=C |
| Nombre IUPAC | butanoato de etenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |