Learn More
Bromuro de vinilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vinyl Bromide |
| CAS | 593-60-2 |
| Fórmula molecular | C2 H3 Br |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Ethene','bromo-, Ethylene','bromo- (8CI), Bromoethene, Bromoethylene, R 1140B1, Vinyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2 |
| SMILES | BrC=C |
| Nombre IUPAC | bromoeteno |
| Peso molecular (g/mol) | 106.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.9418 |