Learn More
Bromuro de vinilo (1,0 M en THF), TRC
Código de producto. 30450632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30450632 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30450632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV75703810ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyl Bromide
CAS 593-60-2
Fórmula molecular C2 H3 Br
Cantidad 10 mL
Sinónimo Ethene','bromo-, Ethylene','bromo- (8CI), Bromoethene, Bromoethylene, R 1140B1, Vinyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2
SMILES BrC=C
Nombre IUPAC bromoeteno
Peso molecular (g/mol) 106.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.9418
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M