Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo no estériles BioClean Nano 4™ de clase ISO 4
Descripción
- Resistentes a una amplia gama de productos químicos
- Dedos texturizados para un mejor agarre
- Sin polvo, azufre, látex ni aceleradores
- Excelentes propiedades antiestáticas
- Recuento de partículas ultrabajo: < 800
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A 1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Grado | Categoría 3: Directiva 89/686/EEC del PPE |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | L |
| Mostrar más |