Learn More
Benzoato de vinilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444827 500 g 500 g
11434827 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21805.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 769-78-8 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
It is used as chemical reagent and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo químico e intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-78-8
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.161
Número MDL MFCD00048141
Clave InChI KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl benzoate, benzoic acid vinyl ester, benzoic acid, ethenyl ester, benzoic acid, vinyl ester, unii-f1e7c1ggku, vinylester kyseliny benzoove, vinylester kyseliny benzoove czech, f1e7c1ggku, benzoic acid, ethenyl ester 9ci, benzoic acid vinyl
PubChem CID 13037
ChEBI CHEBI:84279
Nombre IUPAC benzoato de etenilo
SMILES C=COC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyl benzoate
Densidad 1.07
Punto de ebullición 73°C to 74°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 500 g
Beilstein 2041125
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinyl benzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl benzoate