Learn More
Benzoato de vinilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434827 100 g 100 g
11444827 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21805.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 769-78-8 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
It is used as chemical reagent and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo químico e intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 769-78-8
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.161
Número MDL MFCD00048141
Clave InChI KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl benzoate, benzoic acid vinyl ester, benzoic acid, ethenyl ester, benzoic acid, vinyl ester, unii-f1e7c1ggku, vinylester kyseliny benzoove, vinylester kyseliny benzoove czech, f1e7c1ggku, benzoic acid, ethenyl ester 9ci, benzoic acid vinyl
PubChem CID 13037
ChEBI CHEBI:84279
Nombre IUPAC benzoato de etenilo
SMILES C=COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Vinyl benzoate
Densidad 1.07
Punto de ebullición 73°C to 74°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 100 g
Beilstein 2041125
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Vinyl benzoate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl benzoate