Learn More
Brady™ Cinta de marcado de vinilo para pasillos
Código de producto. 11761625
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Dimensiones (L x An):
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
11761625 Azul 33 m x 50 mm 1 rollo
11791625 Negro 33 m x 75 mm 1 rollo
11781625 Negro 33 m x 50 mm 1 rollo
11771625 Azul 33 m x 75 mm 1 rollo
11741625 Verde 33 m x 50 mm 1 rollo
16609425 Rojo 33 m x 50 mm 1 rollo
11751625 Blanco 33 m x 50 mm 1 rollo
10643955 Amarillo 33 m x 50 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11761625 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 058220
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cinta de vinilo para marcar pasillos es una forma rápida y sencilla de identificar pasillos y zonas de paso en sus instalaciones.
  • La cinta para marcar pasillos es una forma rápida y sencilla de identificar pasillos y zonas de paso en sus instalaciones.
Especificaciones
Alternate Part Number AMT-2-AZUL
Descripción Cinta de marcado para pasillos: azul
Dimensiones (L x An) 33 m x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para marcar pasillos y zonas de paso
Longitud (imperial) 108 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +80°C
Grosor 0,034 mm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50 mm
Tipo de adhesivo A base de caucho permanente
Color Azul
Material Vinilo
Tipo Cinta para marcar el suelo