Learn More
Acetato de vinilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15286336 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15286336 1 mL Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml 1 ML
1 options
Código de producto. 15286336 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor VINAC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.41€
    31.14€ / 1 ml
    Ahorro 8.27€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Acetato de vinilo108-05-42000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyl acetate
CAS 108-05-4
Envase Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
Fórmula molecular C4H6O2
Cantidad 1 mL
Sinónimo vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
Clave InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OC=C
Nombre IUPAC acetato de etenilo
Peso molecular (g/mol) 86.09
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2000 μg/ml
Forma física Líquidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • VINYL ACETATE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: vinyl acetate, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio