Learn More
Acetato de vinilo, Mikromol™
Código de producto. 17972486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17972486 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17972486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0537.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de vinilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylacetate
CAS 108-05-4
Nombres de analitos o componentes Vinylacetate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C4 H6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
SMILES CC(=O)OC=C
Nombre IUPAC acetato de etenilo
Peso molecular (g/mol) 86.09
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 86,0368 g/mol