Learn More
Acetato de vinilo, +99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
25 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113480 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10254950 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10554071 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11669758 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10113480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140840010
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-05-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-05-4 , 123-31-9
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Clave InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
Nombre IUPAC acetato de etenilo
SMILES CC(=O)OC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyl acetate
Punto de fusión -93°C
Color Incolora
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 72°C to 73°C
Temperatura de inflamación -8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COOCH=CH2
Índice de refracción 1.3940 to 1.396
Cantidad 1 L
Beilstein 02,I,63
Fieser 01,1271; 12,565
Índice Merck 15,10189
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: 23g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol and ether,soluble in acetone,benzene and chloroform
Estabilizante 3 to 15ppm (hydroquinone)
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinyl acetate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl acetate, Hydroquinone