Learn More
Acetato de vinilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Vinyl acetate is used in the preparation of polyvinyl acetate emulsions and polyvinyl alcohol. It acts as a precursor to polyvinyl acetate. It serves as an ingredient in furniture-glue. It is also used to prepare copolymers with other monomers such as ethylene, acrylic acid. Further, it is used to make adhesives, paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El acetato de vinilo se utiliza en la preparación de emulsiones de acetato de polivinilo y alcohol polivinílico. Actúa como precursor del acetato de polivinilo. Sirve como componente del pegamento para mobiliario. También se utiliza para preparar copolímeros con otros monómeros como el etileno y el ácido acrílico. Además, se utiliza para hacer adhesivos, pinturas y plásticos.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes, peróxidos, ácido clorosulfónico, imina de etileno, ácido clorhídrico, óleum, ácido nítrico, ácido sulfúrico y 2-aminoetanol.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vinyl acetate |
| Nombre de nota | stabilized with 8 to 12ppm hydroquinone |
| Punto de fusión | -100°C |
| Densidad | 0.932 |
| Punto de ebullición | 72°C to 73°C |
| Temperatura de inflamación | −8°C (18°F) |
| Olor | Sweet |
| Fórmula lineal | CH2=CHO2CCH3 |
| Índice de refracción | 1.396 |
| Cantidad | 2500 mL |
| Mostrar más |