Learn More
Acetato de vinilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443357 500 mL 500 ml
11463890 100 mL 100 ml
11457707 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16247.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-05-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Vinyl acetate is used in the preparation of polyvinyl acetate emulsions and polyvinyl alcohol. It acts as a precursor to polyvinyl acetate. It serves as an ingredient in furniture-glue. It is also used to prepare copolymers with other monomers such as ethylene, acrylic acid. Further, it is used to make adhesives, paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de vinilo se utiliza en la preparación de emulsiones de acetato de polivinilo y alcohol polivinílico. Actúa como precursor del acetato de polivinilo. Sirve como componente del pegamento para mobiliario. También se utiliza para preparar copolímeros con otros monómeros como el etileno y el ácido acrílico. Además, se utiliza para hacer adhesivos, pinturas y plásticos.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes, peróxidos, ácido clorosulfónico, imina de etileno, ácido clorhídrico, óleum, ácido nítrico, ácido sulfúrico y 2-aminoetanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-05-4
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00008713
Clave InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
Nombre IUPAC acetato de etenilo
SMILES CC(=O)OC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyl Acetate
Nombre de nota stabilized with 8 to 12ppm hydroquinone
Punto de fusión °C to 100°C
Densidad 0.932
Punto de ebullición 72°C to 73°C
Temperatura de inflamación -8°C (18°F)
Fórmula lineal CH2=CHO2CCH3
Índice de refracción 1.396
Cantidad 500 mL
Número UN UN1301
Beilstein 1209327
Índice Merck 14,9992
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl acetate