Learn More
N-óxido de vinpocetina, Mikromol™
Código de producto. 17983116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17983116 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17983116 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0406.060025
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de vinpocetina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Vinpocetine N-Oxide
CAS 109741-24-4
Nombres de analitos o componentes Vinpocetine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H26 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethyl 3-[[2-[[4-(Hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate, Eburnamenine-14-carboxylic acid, ethyl ester, 4-oxide, (3alpha,16alpha)- (9CI), 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine, eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., Apovincaminic acid ethyl ester N-oxide, Ethyl apovincaminate N-oxide
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@]2(CC)CCC[N+]3([O-])CCc4c([C@H]23)n1c5ccccc45
Peso molecular (g/mol) 366.46
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.461 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.