Learn More
Vinpocetine, MedChemExpress
Código de producto. 16491656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491656 500 mg 500 miligramos
16446156 100 mg 100 miligramos
16431797 50 mg 50 miligramos
16431076 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13295
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
MedChemExpress Vinpocetine (Ethyl apovincaminate) is a derivative of the alkaloid Vincamine that blocks voltage-gated Na+ channels.
The IC50 value of Vinpocetine on direct IKK inhibition in the cell-free system is 17.17 μM. Vinpocetine is a phosphodiesterase (PDE) inhibitor and inhibits NF-κB-dependent inflammatory responses by directly targeting IκB kinase complex (IKK), and has been widely used for the treatment of cerebrovascular disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinpocetine
CAS 42971-09-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26N2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ethyl apovincaminate
Información de solubilidad Ethanol : 7.14 mg/mL (20.37 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (17.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCOC(C1=C[C@]2(CC)CCCN3CCC(C4=C(C=CC=C4)N51)=C5[C@]23[H])=O
Peso molecular (g/mol) 350.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.45
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation