Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vinpocetine, 98%
Código de producto. 15483669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483669 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15483669 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61000.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Specific calcium-calmodulin-dependent phosphodiesterase inhibitor
Specific calcium-calmodulin-dependent phosphodiesterase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42971-09-5
Fórmula molecular C22H26N2O2
Sinónimo Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Descripción Blanco
Para utilizar con (aplicación) Specific calcium-calmodulin-dependent phosphodiesterase inhibitor
ensayo 98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.46g/mol
Punto de fusión 147°C to 149°C
Tipo de producto Signal Transduction Reagent
Formulario Powder