Learn More
Tartrato de vinorelbina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16524354 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16524354 100 mg 100 miligramos
16514354 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16524354 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461981000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 125317-39-7 | C53H66N4O20 | 1079.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125317-39-7
Fórmula molecular C53H66N4O20
Peso molecular (g/mol) 1079.12
Clave InChI CILBMBUYJCWATM-NPJYPKOYSA-N
Nombre IUPAC ácido bis((2R,3R)-2,3-dihidroxibutanedioico); metil (1R,9R,10S,11R,12R,19R)-11-(acetiloxi)-12-etil-4-[(12S)-16-etil-12-(metoxicarbonil)-1,10-diazatetraciclo[12.3.1.0³,¹¹.0⁴,⁹]octadeca-3(11),4,6,8,15-pentaen-12-il]-10-hidroxi-5-metoxi-8-metil-8,16-diazapentaciclo[10.6.1.0¹,⁹.0²,⁷.0¹⁶,¹⁹]nonadeca-2(7),3,5,13-tetraeno-10-carboxilato
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CCC1=CC2CN(C1)CC1=C(NC3=CC=CC=C13)[C@@](C2)(C(=O)OC)C1=CC2=C(C=C1OC)N(C)[C@@H]1[C@]22CCN3CC=C[C@](CC)([C@@H]23)[C@@H](OC(C)=O)[C@]1(O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinorelbine tartrate
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1079.12