Learn More
Vinorelbina N'b-óxido, TRC
Código de producto. 30450114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30450114 2.5 mg
30450208 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30450114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV3151002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74075-34-6
Fórmula molecular C45H54N4O9
Peso molecular (g/mol) 794.93
Sinónimo (2beta,3beta,4beta,5alpha,12R,19alpha)-4-(Acetyloxy)-6,7-didehydro-15-[(2R,6R,8S)-4-ethyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-8-(methoxycarbonyl)-2-oxido-2,6-methano-2H-azecino[4,3-b]indol-8-yl]-3-hydroxy-16-methoxy-1-methyl-Aspidospermidine-3-carboxylic Acid Methyl Ester,
SMILES C(C)[C@@]12[C@]3([C@@]4([C@]([C@](C(OC)=O)(O)[C@@H]1OC(C)=O)(N(C)C=5C4=CC(=C(OC)C5)[C@]6(C(OC)=O)C7=C(C=8C(N7)=CC=CC8)CN9(=O)C[C@](C6)(C=C(CC)C9)[H])[H])CCN3CC=C2)[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinorelbine N'b-Oxide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H52N4O9/c1-8-27-19-28-22-44(40(51)56-6,36-30(25-49(54,23-27)24-28)29-13-10-11-14-33(29)46-36)32-20-31-34(21-35(32)55-5)47(4)38-43(31)16-18-48-17-12-15-42(9-2,37(43)48)39(58-26(3)50)45(38,53)41(52)57-7/h10-15,19-21,25,28,37-39,53H,8-9,16-18,22-24H2,1-7H3/p+1/t28?,37-,38+,39+,42+,43+,44+,45-,49+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 794.3891