Learn More
Vinorelbine ditartrate, MedChemExpress
Descripción
Vinorelbine (ditartrate) is an anti-mitotic agent which inhibits the proliferation of Hela cells with IC50 of 1.25 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vinorelbine ditartrate |
| CAS | 125317-39-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C53H66N4O20 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | KW-2307 Nor-5'-anhydrovinblastine ditartrate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (92.67 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (92.67 mM) |
| SMILES | CC[C@@]1(C=CCN2CC3)[C@@]2([H])[C@@]3(C(C=C([C@@](C4=C5C(C=CC=C6)=C6N4)(CC(C=C(CC)C7)([H])CN7C5)C(OC)=O)C(OC)=C8)=C8N9C)[C@]9([H])[C@](C(OC)=O)(O)[C@@H]1OC(C)=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1079.11 |
| Mostrar más |