Learn More
Vinorelbina Bitartrate, TRC
Código de producto. 30135402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135402 25 mg 25 miligramos
30135776 100 mg 100 miligramos
18033610 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV31500025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125317-39-7
Fórmula molecular C45 H54 N4 O8 . 2 C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 1079.11
Sinónimo Vinorelbine tartrate, Methyl (3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(6R,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazole-5-carboxylate dihydrogen bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate], Aspidospermidine-3-carboxylic acid, 4-(acetyloxy)-6,7-didehydro-15-[(2R,6R,8S)-4-ethyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-8-(methoxycarbonyl)-2,6-methano-2H-azecino[4,3-b]indol-8-yl]-3-hydroxy-16-methoxy-1-methyl-, methyl ester, (2β,3β,4β,5α,12R,19α)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:2) (salt), C'-Norvincaleukoblastine, 3',4'-didehydro-4'-deoxy-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:2) (salt), 3',4'-Didehydro-4'-deoxy-C'-norvincaleukoblastine tartrate, Aspidospermidine-3-carboxylic acid, 4-(acetyloxy)-6,7-didehydro-15-[(2R,6R,8S)-4-ethyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-8-(methoxycarbonyl)-2,6-methano-2H-azecino[4,3-b]indol-8-yl]-3-hydroxy-16-methoxy-1-methyl-, methyl ester, (2β,3β,4β,5α,12β,19α)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:2) (salt), KW 2307, Navelbine, Navelbine ditartrate, Nor-5'-anhydrovinblastine ditartrate, Vinorelbine ditartrate
Nombre IUPAC Metil (3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(acetiloxi)-3a-etil-9-[(6R,8S)-4-etil-8-(metoxicarbonil)-1,3,6,7,8,9-hexahidro-2,6-metano-2H-azaciclodecino[4,3-b]indol-8-il]-5-hidroxi-8-metaxi-6-metil-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahidro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-5-carboxilato dihidrogénio bis[(2R,3R)-2,3-dihidroxibutanedioato]
SMILES CCC1=C[C@@H]2CN(C1)Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](OC(=O)C)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)OC.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinorelbine Ditartrate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H54N4O8.2C4H6O6/c1-8-27-19-28-22-44(40(51)55-6,36-30(25-48(23-27)24-28)29-13-10-11-14-33(29)46-36)32-20-31-34(21-35(32)54-5)47(4)38-43(31)16-18-49-17-12-15-42(9-2,37(43)49)39(57-26(3)50)45(38,53)41(52)56-7;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-15,19-21,28,37-39,46,53H,8-9,16-18,22-25H2,1-7H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t28-,37-,38+,39+,42+,43+,44-,45-;2*1-,2-/m011/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1078.427