Learn More
Vinmegalato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Vinmegallate |
| CAS | 83482-77-3 |
| Fórmula molecular | C30 H32 N2 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Vinmegallate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H32N2O5/c1-5-30-12-8-13-31-14-11-22-21-9-6-7-10-23(21)32(26(22)28(30)31)20(17-30)18-37-29(33)19-15-24(34-2)27(36-4)25(16-19)35-3/h6-10,12,15-17,28H,5,11,13-14,18H2,1-4H3/t28-,30+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@]12C=CCN3CCc4c([C@H]13)n(C(=C2)COC(=O)c5cc(OC)c(OC)c(OC)c5)c6ccccc46 |
| Peso molecular (g/mol) | 500.586 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.231 |