Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vindoline
Código de producto. 15753467 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15753467 1 g 1 g
15763467 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15753467 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462270010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2182-14-1 | C25H32N2O6 | 456.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2182-14-1
Fórmula molecular C25H32N2O6
Peso molecular (g/mol) 456.53
Clave InChI CXBGOBGJHGGWIE-VJAGLATISA-N
Sinónimo vindoline
PubChem CID 129316872
SMILES CCC12C=CCN3C1C4(CC3)C(C(C2OC(=O)C)(C(=O)OC)O)N(C5=C4C=CC(=C5)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vindoline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.53