Learn More
Sulfato de vincristina, 99,4%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11426111 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
11426111 5 mg
1 options
Código de producto. 11426111 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219068705
CAS 2068-78-2
Fórmula molecular C46H58N4O14S
Peso molecular (g/mol) 923.044
Clave InChI AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N
Sinónimo vincristine sulfate, methyl 9r,10s,11r,12r,19r-11-acetyloxy-12-ethyl-4-13s,15r,17s-17-ethyl-17-hydroxy-13-methoxycarbonyl-1,11-diazatetracyclo 13.3.1.0?, 1 2 .0?, 1 ? nonadeca-4 12 ,5,7,9-tetraen-13-yl-8-formyl-10-hydroxy-5-methoxy-8,16-diazapentacyclo 10.6.1.0 1 ,?.0 2 ,?.0
PubChem CID 126963557
SMILES CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vincristine sulfate
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.994
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 923
Forma física Powder