Learn More
Vincristine sulfate, 97+%, Thermo Scientific™
An anti-tumor alkaloid used in cancer research
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60907.MA
| Cantidad | 10mg |
|---|
Ver más versiones de este producto
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in DMSO at 60mg/ml. Soluble in water at 25mg/ml with warming. Very poorly soluble in ethanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away fom strong oxidizing agents, heavy metal salts.
| 2068-78-2 | |
| 923.044 | |
| AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N | |
| CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O |
| C46H58N4O14S | |
| MFCD00084729 | |
| 126963557 |
Especificaciones
| Vincristine sulfate | |
| White | |
| C46H58N4O14S | |
| UN2811 | |
| 273°C to 281°C | |
| Soluble in DMSO at 60mg/ml; Soluble in water at 25mg/ml with warming; Very poorly soluble in ethanol | |
| CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O | |
| 126963557 | |
| ≥98% |
| 2068-78-2 | |
| 10mg | |
| MFCD00084729 | |
| 3924631 | |
| 14,9986 | |
| AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N | |
| 923.044 | |
| 923.04 |
Seguridad y manipulación
- Vincristine sulfate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Vincristine sulfate