Learn More
MedChemExpress Vincristine sulfate
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Peso molecular | 923.04 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 2068-78-2 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 97.83% |
| Solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (90.28 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 50 mg/mL (54.17 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Leurocristine sulfate∣NSC-67574 sulfate∣22-Oxovincaleukoblastine sulfate |
| Objetivo | Microtubule/Tubulin∣Apoptosis |
| Mostrar más |