Learn More
MedChemExpress Vincristine sulfate
Código de producto. 16429096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
100 mg
Código de producto.
16429096 100 mg
1 options
Código de producto. 16429096 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0488
MedChemExpress Vincristine sulfate is an antitumor vinca alkaloid which inhibits microtubule formation in mitotic spindle, resulting in an arrest of dividing cells at the metaphase stage. It binds to microtubule with a Ki of 85 nM.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Peso molecular 923.04 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 2068-78-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 97.83%
Solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (90.28 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 50 mg/mL (54.17 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Leurocristine sulfate∣NSC-67574 sulfate∣22-Oxovincaleukoblastine sulfate
Objetivo Microtubule/Tubulin∣Apoptosis