Learn More
Sulfato de vincristina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vincristine-d3 Sulfate |
| CAS | 1246817-10-6 |
| Fórmula molecular | C46H55D3N4O14S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 22-Oxovincaleukoblastine-d3 Sulfate, Leurocristine-d3 Sulfate, Kyocristine-d3, Lilly 37231-d3, NSC 67574-d3, Novopharm-d3, Oncovin-d3, Onkovin-d3, VCR Sulfate-d3, Vincasar PFS-d3, Vincrisul-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37+,38-,39-,42+,43-,44-,45+,46+;/m1./s1/i3D3; |
| SMILES | O=S(O)(O)=O.CC[C@@]12[C@@]3([H])[C@]4(CCN3CC=C2)[C@](N(C5=CC(OC)=C([C@@]6(C7=C(CC[N@]8C[C@@](C[C@](O)(C8)CC)([H])C6)C9=CC=CC=C9N7)C(OC)=O)C=C54)C=O)([H])[C@](O)([C@@H]1OC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(OC)=O |
| Nombre IUPAC | sulfato de (3aR,3a1R,4R,5S,5aR,10bR)-4-(acetoxi-d3)-3a-etil-9-((3S,5S,7S,9S)-5-etil-5-hidroxi-9-(metoxicarbonil)-1,4,5,6,7,8,9,10-octahidro-2H-3,7-metano[1]azacicloundecino[5,4-b]indol-9-il)-6-formil-5-hidroxi-8-metoxi-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahidro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 926.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 925.39 |