Learn More
Vincamone, Mikromol™
Descripción
Vincamone
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vincamone |
| CAS | 4880-88-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Vincamone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Desphosphoryltenofovir, (3alpha,16alpha)-Eburnamenin-14(15H)-one, Vincamone (7CI,8CI), 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine, eburnamenin-14(15H)-one deriv., (-)-Eburnamonine, (-)-Vincamone, (-)-cis-Eburnamonine, (3alpha,16alpha)-Eburnamonine, 16-Oxoeburnane, CH 846, Cervoxan, Eburnal Ritardo, Vinburnine, cis-Vincamone, l-Eburnamonine |
| SMILES | CC[C@@]12CCCN3CCc4c([C@H]13)n(C(=O)C2)c5ccccc45 |
| Peso molecular (g/mol) | 294.38 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |