Learn More
Vincamina, Mikromol™
Código de producto. 17940846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17940846 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17940846 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0519.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Vincamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vincamine
CAS 1617-90-9
Nombres de analitos o componentes Vincamine
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C21 H26 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Vincamine, Minorine, 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., (+)-Vincamine, (+)-cis-Vincamine, Angiopac, Arteriovinca, Devincan, Devinkan, Equipur, Methyl vincaminate, Minorin, NSC 91998, Novicet, Ocu-vinc, Oxygeron, Perval, Pervincamine, Pervone, Sostenil, Tripervan, Vincadar, Vincafarm, Vincafolina, Vincafor, Vincagil, Vincalen, Vincamidol, Vincamin, Vincapan, Vincapront, Vincimax, Vinodrel Retard, Vinvasaunier, Vraap, cis-Vincamine, (3alpha,14beta,16alpha)-14,15-Dihydro-14-hydroxyeburnamenine-14-carboxylic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
SMILES CC[C@@]12CCCN3CCc4c([C@H]13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
Nombre IUPAC (3α ,14β ,16α)-Éster metílico del ácido 14,15-dihidro-14-hidroxieburnamenine-14-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 354.44
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354,1943 g/mol