Learn More
Vincamine, MedChemExpress
Código de producto. 16438566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438566 100 mg 100 miligramos
16402246 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Vincamine is a monoterpenoid indole alkaloid extracted from the Madagascar periwinkle.
Vincamine is a peripheral vasodilator and exerts a selective vasoregulator action on the brain microcapilar circulation. Vincamine is a GPR40 agonist and acts as a β-cell protector by ameliorating β-cell dysfunction and promoting glucose-stimulated insulin secretion (GSIS). Vincamine improves glucose homeostasis in vivo, and has the potential for the type 2 diabetes mellitus (T2DM) research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vincamine
CAS 1617-90-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26N2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (70.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)[C@@]1(O)C[C@@]2(CC)[C@@]3([H])C(N1C4=CC=CC=C54)=C5CCN3CCC2
Peso molecular (g/mol) 354.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.44
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation