Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vincamine, 98%
Código de producto. 15493289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493289 1 g 1 g
15403299 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493289 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60545.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
A vasodilator | CAS: 1617-90-9 | C21H26N2O3, C21H26N2O3 | 354.45 g/mol
A vasodilator
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1617-90-9
Fórmula molecular C21H26N2O3
Especificaciones
Cantidad 1 g
Descripción White to Pale Yellow
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) A vasodilator
ensayo 98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.45g/mol
Punto de fusión 232°C
Tipo de producto Signal Transduction Reagent
Formulario Powder