Learn More
Vinburnine, MedChemExpress
Código de producto. 16418666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418666 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1180
MedChemExpress Vincamone is a vinca alkaloid and a metabolite of vincamine, is a vasodilator.
Vincamone is a vinca alkaloid and a metabolite of vincamine, is a vasodilator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinburnine
CAS 4880-88-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (-)-Eburnamonine (-)-Vincamone
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (28.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C[C@@]2(CC)[C@@]3([H])C(N1C4=CC=CC=C54)=C5CCN3CCC2
Peso molecular (g/mol) 294.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.39
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation