Learn More
Vinblastine sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16488507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488507 5 mg 5 miligramos
16456326 100 mg 100 miligramos
16432007 50 mg 50 miligramos
16425858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13780
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Vinblastine sulfate is a cytotoxic alkaloid used against various cancer types. Vinblastine sulfate inhibits the formation of microtubule and suppresses nAChR with an IC50 of 8.9 μM.
Vinblastine sulfate is a cytotoxic alkaloid used against various cancer types. Vinblastine sulfate inhibits the formation of microtubule and suppresses nAChR with an IC50 of 8.9 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinblastine sulfate
CAS 143-67-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H60N4O13S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Vincaleukoblastine sulfate salt
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (55.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (48.40 mM)
SMILES [H][C@@]12C[C@@](C3=C(OC)C=C(N([C@]4([H])[C@@]56[C@]7([H])[C@](C=CCN7CC6)(CC)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]4(C(OC)=O)O)C)C5=C3)(C(OC)=O)C(NC8=C9C=CC=C8)=C9CC[N@](C2)C[C@](O)(CC)C1.OS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 909.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 909.05
Porcentaje de pureza 98.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death