Learn More
Thermo Scientific™ Vinblastine Sulfate, 98%
Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis
148.00€ - 507.00€
| ensayo | 98% |
|---|---|
| CAS | 143-67-9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 909.06g/mol |
| Sinónimo | Vincaleukblastine sulfate |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 8°C |
| Formato | Powder |
| Para utilizar con (aplicación) | Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis |
| Descripción | White |
| Punto de fusión | 267°C |
| Solubilidad | Soluble in water or DMSO |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15415799
|
Thermo Scientific™
J63598.MA |
10 mg |
148.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15425799
|
Thermo Scientific™
J63598.MF |
507.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 98% | |
| 909.06g/mol | |
| 2°C to 8°C | |
| Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis | |
| 267°C |
| 143-67-9 | |
| Vincaleukblastine sulfate | |
| Powder | |
| White | |
| Soluble in water or DMSO |
Especificaciones
| White | |
| Powder | |
| 98% | |
| C46H60N4O13S | |
| Vincaleukblastine sulfate | |
| Soluble in water or DMSO |
| 2°C to 8°C | |
| Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis | |
| 143-67-9 | |
| 909.06g/mol | |
| 267°C | |
| 3659812 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 205-606-0
Recommended Storage : Keep cold